868mhz systeme module sans-fil, capteur de pression differentielle, gamme : -500 a +500 pa. (application typique : salle propre). co ntenu de la boite : module avec capteur interne, pile lithium 3,6v, support avec velcro, magnet et vis, cd rom avec p 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
868mhz systeme module sans-fil, capteur de pression differentielle, gamme : -500 a +500 pa. (application typique : salle propre). co ntenu de la boite : module avec capteur interne, pile lithium 3,6v, support avec velcro, magnet et vis, cd rom avec p 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
868mhz systeme module sans-fil, capteur de pression differentielle, gamme : -500 a +500 pa. (application typique : salle propre). co ntenu de la boite : module avec capteur interne, pile lithium 3,6v, support avec velcro, magnet et vis, cd rom avec p 1 * 1 Pce THBRSV208-201-LSB 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou