Potassium sulfate, en comprimés, PS KJELTABS catalyseur de minéralisation
Fournisseur: THOMPSON & CAPPER
AA23
THOMAA23EA 333 EUR InStock
THOMAA23
Potassium sulfate, en comprimés, PS KJELTABS catalyseur de minéralisation
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1698 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1069 °C
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité