TABLETTE KJELTABS, COMPOSITION: 100 P K2SO4 / 6 P CUSO4.5 H2O / 2 P SE, TYPE: IB48 1 * 1.000 Tablet
Fournisseur: THOMPSON & CAPPER
TABLETTE KJELTABS, COMPOSITION: 100 P K2SO4 / 6 P CUSO4.5 H2O / 2 P SE, TYPE: IB48 1 * 1.000 Tablet
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TABLETTE KJELTABS, COMPOSITION: 100 P K2SO4 / 6 P CUSO4.5 H2O / 2 P SE, TYPE: IB48 1 * 1.000 Tablet THOMAA24 1 * 1.000 Tablet
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou