TABLETTE KJELTABS, COMPOSITION: 1,5 G K2SO4 / 0,05 G CUSO4.5 H2O, TYPE: CS 1 * 1.000 Tablet
Fournisseur: THOMPSON & CAPPER
TABLETTE KJELTABS, COMPOSITION: 1,5 G K2SO4 / 0,05 G CUSO4.5 H2O, TYPE: CS 1 * 1.000 Tablet
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TABLETTE KJELTABS, COMPOSITION: 1,5 G K2SO4 / 0,05 G CUSO4.5 H2O, TYPE: CS 1 * 1.000 Tablet THOMAA51 1 * 1.000 Tablet
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou