[EN]ROTOR OP 12 REACTION VIALS 20 1 * 1 Pce
Fournisseur: THERMO SAVANT EC
Rotor, Rotor for 12 vials (20×47 / 20×60 mm), for use with ISS110, SPD1010, SPD111V, SPD121P, SPD131DDA concentrators
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]ROTOR OP 12 REACTION VIALS 20 1 * 1 Pce THSARH12-20 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou