[EN]ROTOR OP 32 TUBES 13X100MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: THERMO SAVANT EC
Rotor for 32 glass and plastic tubes (13×100 mm), for use with ISS110, SPD1010, SPD111V, SPD121P, SPD131DDA concentrators
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]ROTOR OP 32 TUBES 13X100MM 1 * 1 Pce THSARH32-13 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou