ROTOR FOR 8 TUBES 17X100 MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: THERMO SAVANT EC
Rotor for 8 glass and plastic tubes (18×100 mm / 17×95 mm / 16×100 mm), 10 ml, for use with SPD1010 concentrator
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ROTOR FOR 8 TUBES 17X100 MM 1 * 1 Pce THSARH8-18 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou