Aspirateur pour récupération de matières sèches pour salles propres, CRW-10EX (4W)
Fournisseur: TIGER-VAC
110540B
TIGV110540BEA 6230 EUR InStock
TIGV110540B
Aspirateur pour récupération de matières sèches pour salles propres, CRW-10EX (4W)
Aspirateurs
Aspirateur pour récupération de matières sèches et humides spécialement conçu pour la récupération d'ampoules et de verre brisé dans des environnements où la contamination est contrôlée. Le verre et les ampoules brisés sont séparés des liquides et récupérés dans un panier à tamis autoclavable en acier inoxydable AISI 304 poli électrolytiquement. Le panier à tamis facilite la mise au rebut en toute sécurité de matériaux récupérés. Cet appareil est compatible avec les salles propres et convient aux usages de l'industrie pharmaceutique.
  • Moteur by-pass en une seule phase
  • Repose sur un chariot à 4 roues pour une excellente maniabilité
  • Réservoir de récupération autoclavable
  • Un anneau central avec cartouche à charbon actif (MRAC) est disponible pour la neutralisation des vapeurs et fumées toxiques/néfastes
  • Capacité de récupération : 28,5 l dans le réservoir de récupération et 15,2 l dans le panier à tamis
Antistatique et anti-décharge électrostatique : résistivité électrique inférieure à 10 ohms ; toute décharge produite lors de l'aspiration est rapidement et efficacement neutralisée vers la terre.
Protection EMI/RFI : ne perturbe pas les ordinateurs et autres équipements électroniques sensibles.
Équipé d'un véritable filtre ULPA double (U15). Chaque filtre ULPA est testé individuellement au laser afin de garantir une efficacité de 99,999% sur 0,12 micron. Le système à filtre double ULPA est garanti compatible avec les salles propres et offre une puissance d'aspiration maximale. Deux filtres HEPA (H14) supplémentaires sont inclus.
Réservoir de récupération en acier inoxydable poli électrolytiquement.
Certifications: Compatible avec les salles blanches ISO de classe 4 (ancienne classe 10).
Information de livraison: accessoires et kit d'outils antistatiques complet inclus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité