Vacuum cleaner, 2D-9 NUC HEPA, Tiger-Vac®
Fournisseur: TIGER-VAC
110626B
TIGV110626BEA 4660 EUR InStock
TIGV110626B
Vacuum cleaner, 2D-9 NUC HEPA, Tiger-Vac®
Aspirateurs
This unit contains a true nuclear grade HEPA Filter (H14) constructed and tested to methods consistant with ASME AG-1. An external ULPA filter (U15) is available.
  • Disposable containment drum assemblies
  • Electrically operated
  • Removable and reusable power head
Construction: Polycarbonate recovery tank.
Attention: Note: For dry recovery only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité