L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Vacuum Cleaner, AS-400 MR HEPA (W + D)
Fournisseur: TIGER-VAC
110776B 110777B
TIGV110776BEA 1880 EUR InStock
TIGV110776B TIGV110777B
Vacuum Cleaner, AS-400 MR HEPA (W + D)
Aspirateurs
HEPA filtered vacuum for wet and dry recovery, designed for the recovery of asbestos, lead, mold, etc.
  • Lightweight and portable
  • Heavy duty two-stage by-pass motor
  • Equipped with a three-stage filtration system
  • Middle ring for wet and dry recovery - included
  • Heavy duty plastic recovery tank
  • Stainless steel recovery tank option available
  • Four-wheel cart for easy maneuverability
  • Built-in storage tray with two large 170 mm rear wheels and two 60 mm front wheels
HEPA filter with an efficiency of 99,995% at 0,3 μm. All of our HEPA vacuum systems are aerosolMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité