Micro-outil Inox droit fendu 200003 Matriau : Acier inoxydable Forme droite, fendu son extrmit Diamtre 0,25 (6mm), longueur 6,5 (16,5cm) 1 * 1 Un.
Fournisseur: TIGER-VAC
Micro-outil Inox droit fendu 200003 Matriau : Acier inoxydable Forme droite, fendu son extrmit Diamtre 0,25 (6mm), longueur 6,5 (16,5cm) 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Micro-outil Inox droit fendu 200003 Matériau : Acier inoxydable Forme droite, fendu à son extrémité Diamètre 0,25´ (6mm), longueur 6,5´ (16,5cm) 1 * 1 Un. TIGV200003 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou