Charbon actif pour acides 212200K Disque de charbon actif Kina3 (18 lbs) Pour la neutralisation des odeurs et des vapeurs d'acides. A utiliser avec un systme MRAC 1 * 1 Un.
Fournisseur: TIGER-VAC
Charbon actif pour acides 212200K Disque de charbon actif Kina3 (18 lbs) Pour la neutralisation des odeurs et des vapeurs d'acides. A utiliser avec un systme MRAC 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Charbon actif pour acides 212200K Disque de charbon actif Kina3 (18 lbs) Pour la neutralisation des odeurs et des vapeurs d'acides. A utiliser avec un système MRAC 1 * 1 Un. TIGV212200K 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou