Tuyau d'aspiration PVC 323497B Tuyau en PVC gris, avec poigne de manche Diamtre 1,25 (32mm), longueur 15' (4,5m) Rsistant l'crasement, lger Pour aspirateur modle CR-1 1 * 1 Un.
Fournisseur: TIGER-VAC
Tuyau d'aspiration PVC 323497B Tuyau en PVC gris, avec poigne de manche Diamtre 1,25 (32mm), longueur 15' (4,5m) Rsistant l'crasement, lger Pour aspirateur modle CR-1 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tuyau d'aspiration PVC 323497B Tuyau en PVC gris, avec poignée de manche Diamètre 1,25´ (32mm), longueur 15' (4,5m) Résistant à l'écrasement, léger Pour aspirateur modèle CR-1 1 * 1 Un. TIGV323497B 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou