Colorimètres spectrophotométriques, Lovibond® modèle AF
Fournisseur: Lovibond Tintometer
107103
TINT107103EA 11440 EUR InStock
TINT107103
Colorimètres spectrophotométriques, Lovibond® modèle AF
Colorimètres Colorimètres à transmission automatique
L'AF710-3 est un instrument visuel utilisé pour mesurer la couleur des huiles et des graisses.
La couleur est déterminée en comparant la lumière transmise à travers une colonne d'huile avec celle transmise à travers une série de verres de couleur rouge et jaune étalonnés conformément à l'échelle colorimétrique AOCS-Tintometer®.
Les verres permettent de trouver une couleur dans la lumière passant à travers l'huile. Cette couleur est ensuite exprimée en unités de rouge et de jaune.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité