Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Accessories for spectrophotometric colorimeters, Lovibond® PFXi-195/880/950/995 series

Fournisseur: Lovibond Tintometer
138180 132820 131907 132800 132810 352290 352300 352101 137680 137880 132770 658030 658020
TINT138180EA 106 EUR InStock
TINT138180 TINT132820 TINT131907 TINT132800 TINT132810 TINT352290 TINT352300 TINT352101 TINT137680 TINT137880 TINT132770 TINT658030 TINT658020
Accessories for spectrophotometric colorimeters, Lovibond® PFXi-195/880/950/995 series
Colorimètres Colorimètres à transmission automatique

Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Pour Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Adapter for 10,65 mm tubes PFXi-195/880/950/995 1 TINT132800
Adapter for 33 mm tubes PFXi-195/880/950/995 1 TINT132810
Cell holder for flow through cell PFXi-880/950/995 1 TINT658030
Dark sample cell for CIE Values, 1 mm path length PFXi-195/880/950/995 1 TINT132820
Flow through cell, 20 mm PFXi-195/880/950/995 1 TINT658020
Heater upgrade PFXi-880/950/995 1 TINT137880
Holder for standard spectrophotometer cells (12,5 mm width) PFXi-195/880/950/995 1 TINT131907
Documentation PFXi IQ/OQ PFXi-195/880/950/995 1 TINT137680
PFXi-195 lamp 5V PFXi-195/880/950/995 1 TINT138180
Plastic, disposable cells, 10 mm path length PFXi-195/880/950/995 100 TINT132770
Cuve en plastique à usage unique, longueur de parcours de 50 mm PFXi-195/880/950/995 50 TINT352101
Tube, 10,65 mm diameter PFXi-195/880/950/995 1 TINT352290
Tube, 33 mm diameter for ASTM colour PFXi-195/880/950/995 1 TINT352300

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..