Absorptiometer cell
Fournisseur: Lovibond Tintometer
605534
TINT605534EA 830 EUR InStock
TINT605534
Absorptiometer cell
Cuvettes Cuves de spécialités
Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité