L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Agitateurs magnétiques, série MIXdrive
Fournisseur: 2MAG
40300 40301 40303 40201 40101 40001 40302
442-0796EA 259 EUR InStock
442-0796 442-0797 442-0798 442-0795 442-0794 442-0793 TMAG40302
Agitateurs magnétiques, série MIXdrive
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Le boîtier d'agitation en acier inoxydable scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement pour la version de base jusqu'à 50 °C, jusqu'à 200 °C dans des étuves ou jusqu'à 95 °C immergés dans des bains-marie pour la version HT. Filetage M4 intégré (uniquement pour MIXdrive 1 XS).
  • Entraînement inductif sans maintenance ni usure
  • Mélange sans à-coup
  • Submersible dans les bains-marie et les bains d'huile
  • Adapté à une utilisation dans les incubateurs CO
Classe de protection: IP68
Unité de contrôleMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité