RBC Lysis Buffer (10X)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
TNB-4300-L100
TNB-4300-L100EA 41.6 EUR InStock
TNB-4300-L100
RBC Lysis Buffer (10X)
Tampons Tampons d'extraction
RBC Lysis Buffer (10X) is a concentrated ammonium chloride-based lysing reagent.
  • Reactivity: Mouse, Human
The diluted 1X working solution will lyse red blood cells in single cell suspensions with minimal effects on leukocytes. RBC Lysis Buffer (10X) does not contain a fixative so the cells remain viable after red blood cell lysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité