Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SCX
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0007156 0007158
TOYO0007156EA 1820 EUR InStock
TOYO0007156 TOYO0007158
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SCX
Colonnes pour chromatographie
TSK-Gel® SCX are polymer based stainless steel columns packed with porous polystyrene divinylbenzene polymer beads. Designed for the separation and analysis of organic acids, saccharides and alcohols.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité