Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SP-NPR
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0013076
TOYO0013076EA 1440 EUR InStock
TOYO0013076
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SP-NPR
Colonnes pour chromatographie
TSK-Gel® SP-NPR are polymer based stainless steel columns. These columns provide fast separations due to their small spherical particles.
  • Nonporous columns
  • Used in gene therapy research
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité