COLONNE G4000HXL 5 UM 300MMx7,8MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: TOSOH Bioscience
COLONNE G4000HXL 5 UM 300MMx7,8MM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
COLONNE G4000HXL 5 UM 300MMx7,8MM 1 * 1 Pce TOYO0016137 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou