Anion exchange chromatography columns, TSK-GEL®, BioAssist Q
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0019685
TOYO0019685EA 1800 EUR InStock
TOYO0019685
Anion exchange chromatography columns, TSK-GEL®, BioAssist Q
Colonnes pour chromatographie
TSK-Gel® BioAssist Q are polymer based packed PEEK columns for laboratory applications. These columns provide high capacity for small to very large MW proteins and nucleic acids.
  • High capacity even for large proteins
  • Unique pore structure
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité