Nacelles de pesée à usage unique, en PP
Fournisseur: TRADEWINDS DIRECT
ASWF4XL
TRADASWF4XLEA 0 EUR InStock
TRADASWF4XL
Nacelles de pesée à usage unique, en PP
Nacelles Nacelles de pesée
En PP, à usage unique.
  • Très grande taille avec surfaces lisses
  • Le col (Ø ext=19 mm) s'insère dans des fioles jaugées de 1000 et 2000 ml
Idéales pour la pesée des solides et des liquides.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité