Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Manual detergent, sterile neutral, Emerald

Fournisseur: TRISTEL SOLUTIONS
CRY121
TRSTCRY121EA 0 EUR InStock
TRSTCRY121
Manual detergent, sterile neutral, Emerald
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Neutral detergent for manual cleaning.

  • Suitable for product contact areas, walls and floors
  • For professional use only
  • Dilution for use: 1% v/v

A sterile neutral detergent for environmental cleaning of walls and floors via mopping or wiping. Emerald is safe for use on surfaces found within pharmaceutical production facilities.

All disinfectants are supported by comprehensive technical files which provide all the documentation for validation, including residue test methods.

* Add one 50 ml concentrate to 5 L water to make a 1% solution. Mop or wipe the appropriate surfaces and then rinse after use.

Certifications: EN standards: EN1276 - bactericidal activity, EN1650 - fungicidal activity, EN13704 & EN 13697- sporicidal activity.

Information de livraison: Supplied with its own certificate of analysis, sterility validation, certificate of irradiation, and detailed technical file (including: product specification, manufacturing process, shelf life, microbiological and analytical data**).
The product is registered or compliant with the following: BS EN ISO 9001:2008; detergents directive 648/2004; 1907/2006/EC REACH (registration,evaluation,authorisation and restriction of chemicals).

Conditionnement: Available in 50 ml concentrate bottles which must be diluted prior to use.*

Attention: ** HPLC - high performance liquid chromatography; TOC - Total Organic Compound; rinsability graph; corrosion studies; LD50 - lethal dose 50; COD - chemical oxygen demand; nitrogen / phosphorous content.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité