Tray
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
73034
TSLA73034EA 290 EUR InStock
TSLA73034
Tray
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Trays made of quartz.
  • Temperature resistance up to +1050 °C
  • Highly resistant to chemicals
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité