Control slide, Fungi TISSUE-TROL™, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
TTR004-25EA
TTR004-25EAEA 244 EUR InStock
TTR004-25EA
Control slide, Fungi TISSUE-TROL™, Sigma-Aldrich®
Lames Microscopy Control Slides
Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Candida albicans.
Suitable for use with Silver Stain (Modified GMS) Procedure No. HT100.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité