TISSUE-TROL™ Control Slides Argentaffin
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
TTR013-25EA
TTR013-25EAEA 284 EUR InStock
TTR013-25EA
TISSUE-TROL™ Control Slides Argentaffin
Lames Microscopy Control Slides
Histology slides with paraffin embedded section of human intestine containing argentaffin granules. Suitable for use with Fontana-Masson stain kit (Procedure No. HT200).
Information de livraison: Box contains 24 unstained slides plus one reference slide.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité