Control slide, Melanin TISSUE-TROL™, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
TTR014-25EA
TTR014-25EAEA 293 EUR InStock
TTR014-25EA
Control slide, Melanin TISSUE-TROL™, Sigma-Aldrich®
Lames Microscopy Control Slides
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin.
Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité