Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Autoclave, Automatic, EA

Fournisseur: TUTTNAUER
3850EAP-D
TUTT3850EAP-DEA 16320 EUR InStock
TUTT3850EAP-D
Autoclave, Automatic, EA
Stérilisateurs Autoclaves
The EA autoclave significantly increase your productivity with extra fast and efficient drying cycles. These two models have the added benefit of a high efficiency air pump which allows closed door active drying. The EA is built for improved sterilisation with the ability to dry packs and pouches.

  • Seamlessly integrated into your work environment with compact design and heat insulation
  • Durable 316L type stainless steel chamber and door with electro-polish finish
  • Control lock-out switch prevents starting a cycle when door is not properly locked
  • Door failure protection prevents door from opening at high pressure
  • Automatic safety shutoff prevents overheating
  • Overall dimensions (W×H×D): 660×525×695 mm
  • Current (A): 10,4 A

Thorough drying improves sterilisation results. Faster drying for a shorter overall cycle. 0,2 µm HEPA air filter provides sterile, bacteria-free air for drying. Rapid cycles optimise the availability of ready-to-use sterile instruments. Easy-to-use, single touch control system increases productivity. Enhanced monitoring for consistent documentation of sterilisation results. Long lasting, easy to maintain autoclaves guarantee virtually no downtime.

Certifications: Class S.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité