Polyéthylèneglycol 400, liquide, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
U216-07EA 159.69 EUR InStock
U216-07
Polyéthylèneglycol 400, liquide, J.T.Baker®
Polyéthylèneglycol 400
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4…8 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité