Polyéthylèneglycol 8.000, poudre cristalline, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
U222-01EA 0 EUR InStock
U222-01
Polyéthylèneglycol 8.000, poudre cristalline, J.T.Baker®
Polyéthylèneglycol 8.000
Powder.
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Densité: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779615
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Viscosity, cSt 470 - 900
Average Molecular Weight 7000 - 9000
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité