Supelco® Organic Reference Standard, Fatty Acids Unsaturated Kit
Fournisseur: Merck
UN10-1KT
UN10-1KTEA 522 EUR InStock
UN10-1KT
Supelco® Organic Reference Standard, Fatty Acids Unsaturated Kit
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS07
Information de livraison: Analytes: Arachidonic acid 100 mg; cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 100 mg; Elaidic acid 100 mg; Erucic acid 100 mg; Linoleic acid 100 mg; Linolenic acid 100 mg; Nervonic acid 100 mg; Oleic acid 100 mg; Palmitoleic acid 100 mg; Petroselinic acid 100 mg.
Attention: P261 - P264 - P271 - P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité