Accessories for face shields
Fournisseur: UNIVET
605.04.00.00
UNVT605.04.00.00EA 31.6 EUR InStock
UNVT605.04.00.00
Accessories for face shields
Écrans de protection
This ergonomic headgear is made from anti-allergic material. With upper band for height adjustment of the cap.
  • Interchangeable front foam sweatband
  • Adjustment of the head circumference by rack
  • 90° flip-up through friction
  • Free of exposed metal parts for protection against electric arcs
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité