Sample loops for high pressure valves, stainless steel, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
1876
UPCH1876EA 433 EUR InStock
UPCH1876
Sample loops for high pressure valves, stainless steel, Upchurch Scientific®
Matériel de chromatographie Chromatographie, Boucles d'échantillonnage
These high quality stainless steel sample loops have burr-free, square-cut ends to ensure a flush connection to valve ports.
  • Size designations of loops are nominal
  • Supplied with fittings that are not swaged onto the tube
The loop has to be completely bottomed in the injector port before the ferrule is swaged onto the tube.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité