In-line filters, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-313 A-314 A-314-01 A-314-02
UPCHA-313EA 145 EUR InStock
UPCHA-313 554-1781 554-3018 554-3019
In-line filters, Upchurch Scientific®
Filtres Systèmes de filtres en ligne
Placed between pump and sample injection valve to trap particles released through normal piston seal wear.
  • For 1/16" OD tubing
  • Pressure rated to 6000 psi (414 bar)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité