Analytical guard column, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
C-130B
UPCHC-130BEA 317 EUR InStock
UPCHC-130B
Analytical guard column, Upchurch Scientific®
Colonnes pour chromatographie
This narrow-bore short column (2,0×20 mm) creates only a slight pressure increase with virtually no detectable theoretical plate loss when used with a 3 mm int.Ø or larger column.
  • Available as a kit with funnel and extra frits
  • Easy to pack
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité