Tubing cutter for fused silica tubing, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
FS-315
UPCHFS-315EA 1270 EUR InStock
UPCHFS-315
Tubing cutter for fused silica tubing, Upchurch Scientific®
Cutters
Precision cutter for fused silica tubing ensures clean, trouble free cutting of fused silica tubing.
It also includes a built-in magnifying glass to examine the cut tubing ends.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité