Micro injection port adapter assembly, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
M-432-03
UPCHM-432-03EA 101 EUR InStock
UPCHM-432-03
Micro injection port adapter assembly, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
This micro injection port adapter assembly can be connected to 360 µm Ext.Ø capillary tubing to introduce samples. It accepts standard 22 gauge Hamilton-style injection syringe needles. The needle butts directly against the connecting tubing during injections, therefore no additional swept volume is added to the fluid pathway by this adapter.
  • For 360 µm Ext.Ø. tubing
  • Mount on bracket or bulkhead
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité