One-piece fittings, Super Flangeless™, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-249
UPCHP-249EA 21.5 EUR InStock
UPCHP-249
One-piece fittings, Super Flangeless™, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
One piece super flangeless fitting is ideal for those connections that need to be broken frequently and tubing assemblies because they swage onto the tubing.
  • Excellent chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité