Plugs and caps, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-753 P-754 P-755 P-756 P-849 P-116 P-123 P-520 P-550 P-551 P-553 P-554 P-555 P-556 P-557 P-309 P-311 P-314 P-316 P-321 U-467B U-467BLK U-467R U-467W U-468B U-468BLK U-468N P-558
UPCHP-753EA 393 EUR InStock
UPCHP-753 UPCHP-754 UPCHP-755 UPCHP-756 UPCHP-849 UPCHP-116 UPCHP-123 UPCHP-520 UPCHP-550 UPCHP-551 UPCHP-553 UPCHP-554 UPCHP-555 UPCHP-556 UPCHP-557 UPCHP-309 UPCHP-311 UPCHP-314 UPCHP-316 UPCHP-321 UPCHU-467B UPCHU-467BLK UPCHU-467R UPCHU-467W UPCHU-468B UPCHU-468BLK UPCHU-468N UPCHP-558
Plugs and caps, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Collapse All
Désignation Matière Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
P-754, cap for 10-32 coned ports, standard knurl ETFE jaune 1 UPCHP-754
P-755, cap for 1/4-28 flat bottom ports, standard knurl ETFE noir 1 UPCHP-755
P-756, cap for M6 flat bottom ports, standard knurl ETFE bleu 1 UPCHP-756
P-116, plug for micro fittings PEEK noir 1 UPCHP-116
P-123, plug for 1/4-28 flat bottom ports, 5/16" hex ETFE naturel 1 UPCHP-123
P-309, plug for 1/4-28 flat bottom ports, standard knurl Delrin®* noir 1 UPCHP-309
P-311, plug for 1/4-28 flat bottom ports, standard knurl ETFE naturel 1 UPCHP-311
P-314, plug for M6 flat bottom ports, standard knurl ETFE noir 1 UPCHP-314
P-316, plug for 1/4-28 flat bottom ports, standard knurl PFA naturel 1 UPCHP-316
P-321, plug for 1/4-28 flat bottom ports, flushnut PEEK naturel 1 UPCHP-321
P-520, plug for 10-32 coned ports, 5/16" hex Acier inoxydable argenté 1 UPCHP-520
P-550, plug for 10-32 coned ports, extra long, standard knurl PEEK naturel 25 UPCHP-550
P-551, plug for 10-32 coned ports, standard knurl PEEK naturel 1 UPCHP-551
P-553, micro tight gauze plug for 6-32 coned ports Delrin®* blanc 1 UPCHP-553
P-554, micro tight gauze plug for 10-32 coned ports Delrin®* blanc 1 UPCHP-554
P-555, plug for 6-32 coned ports, standard micro knurl PEEK naturel 1 UPCHP-555
P-556, plug for 5/16-24 flat bottom ports, standard knurl PEEK naturel 25 UPCHP-556
P-557, plug for 5/16-24 flat bottom ports, standard knurl Delrin®* blanc 1 UPCHP-557
P-558, plug for 6-40 Flat-Botton ports, micro headless knurl PEEK vert 1 UPCHP-558
P-849, plug for 10-32 flat bottom ports, standard knurl Delrin®* noir 1 UPCHP-849
U-467B, plug for 10-32 coned ports, standard knurl Delrin®* bleu 1 UPCHU-467B
U-467BLK, plug for 10-32 coned ports, standard knurl Delrin®* noir 1 UPCHU-467BLK
U-467R, plug for 10-32 coned ports, standard knurl Delrin®* rouge 1 UPCHU-467R
U-467W, plug for 10-32 coned ports, standard knurl Delrin®* blanc 1 UPCHU-467W
U-468B, plug for 10-32 coned ports, standard knurl ETFE bleu 25 UPCHU-468B
U-468BLK, plug for 10-32 coned ports, standard knurl ETFE noir 1 UPCHU-468BLK
U-468N, plug for 10-32 coned ports, standard knurl ETFE naturel 1 UPCHU-468N
P-753, sparging relief valve PEEK naturel 1 UPCHP-753
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité