Burner, Teclu, with stopcock
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
1240
USBE1240EA 78 EUR InStock
USBE1240
Burner, Teclu, with stopcock
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité