Micro burner with needle valve, cartridge type
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
1423
USBE1423EA 54.4 EUR InStock
USBE1423
Micro burner with needle valve, cartridge type
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Micro burner with piezo electric ignition and air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité