Noix de serrage (gaine)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2240
USBE2240EA 8.4 EUR InStock
USBE2240
Noix de serrage (gaine)
Pinces Noix de serrage
Noix de serrage en zinc moulé sous pression à revêtement poudré, avec vis en laiton nickelé.
  • Pour des tiges jusqu'à 16 mm Ø
  • Trou de positionnement de 10 mm Ø
Poids : 80 g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité