L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Clamp base, flexible
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2672
USBE2672EA 46.8 EUR InStock
USBE2672
Clamp base, flexible
Supports de statif
Zinc die-casting and brass, nickel plated.
  • Vinyl coated round jaws
  • Safety base
Ø = 82 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité