Clamp base, flexible
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2672
USBE2672EA 45.4 EUR InStock
USBE2672
Clamp base, flexible
Supports de statif
Zinc die-casting and brass, nickel plated.
  • Vinyl coated round jaws
  • Safety base
Ø = 82 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité