Clamp with rubber belt
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2825
USBE2825EA 52.9 EUR InStock
USBE2825
Clamp with rubber belt
Pinces Pinces à usage général
Rubber belt.
  • Cam type closure
  • Cork lined jaws
  • Capacity Ø 60 - 170 mm
  • Rod Ø 10 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité