Spoon spatula, bent
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
3317
USBE3317EA 6.1 EUR InStock
USBE3317
Spoon spatula, bent
Spatules
Double-ended stainless steel spatula with bent spoon end and flat spatula end.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité