Spoon, Open
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
3408
USBE3408EA 5.5 EUR InStock
USBE3408
Spoon, Open
Cuillères
Spoon with open end made from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • 25 mm width
  • 29 g weight
Excellent chemical resistance. High temperature resistance.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité