L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bowls, conical shape
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
4355 4331 4330
USBE4355EA 33.7 EUR InStock
USBE4355 USBE4331 USBE4330
Bowls, conical shape
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Made of stainless steel.
  • With folded edge; fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Multipurpose bowl for a wide range of uses.
New Product
Collapse All
Capacité Hauteur Ø ext. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 ml 35 mm 80 mm 1 USBE4330
New Product
200 ml 50 mm 100 mm 1 USBE4331
3000 ml 120 mm 245 mm 1 USBE4355
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité