Measuring cup, graduated
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
4400
USBE4400EA 23 EUR InStock
USBE4400
Measuring cup, graduated
Béchers
Cup made of stainless steel, conical.
  • Graduated
  • With handle
  • Good chemical and temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité