Gazes avec centre en acier inoxydable
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
5072
USBE5072EA 0 EUR InStock
USBE5072
Gazes avec centre en acier inoxydable
Fils métalliques
Maille en fil d'acier galvanisé.
  • Alternative à la gaze avec centre en céramique
  • Compatible avec le support Usbeck à 4 pieds
Centre en acier inoxydable ignifugé en 1,4841 au format 60×60 mm, empêchant la pénétration de la flamme du brûleur.
Poids: 40 g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité